物質
glass body
ニードルサイズ
(not included)
特徴
without needle Luer tip
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80501
ニードル長
, n/a
容量
50 μL
適合性
for use with Hamilton 705LT (Luer tip)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton®シリンジには、GC分析でのガス交換を最小にできる気密タイプがあります。正確な容量を送出できます。プランジャーは極めて優れています。先端はルアーロックシリンジに通されており、針を先端にしっかりとねじ込むことができます。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cellular signalling, 76, 109801-109801 (2020-10-06)
Deregulated DNA methylation and post-translational histone modifications are majorly associated with cancer progression. Histone modification regulates the gene expression patterns that contribute to the emergence of sporadic cancers. Histone deacetylases (HDACs) act as erasers of acetylation marks, and their functions
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)