Merck
21741
LTおよびTLLシリンジ用Hamilton®
Metal hub (N), needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.), pkg of 6 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
ニードルサイズ
22 ga (blunt tip)
特徴
needle type Metal hub for TLL syringes, LT or TLL connectors
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Hamilton 91022
ニードル長
51 mm (2 in.)
適合性
for use with Hamilton LT and TLL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamiltonの針は、304ステンレス鋼から製造されています。標準の針の長さは51 mm(2インチ)です。鈍い針先は、HPLCインジェクションバルブでの使用やサンプルのピペッティングに適しています。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)