Merck
19143-U
pk6ニードル 22 ga 2in Pt3 250uL-10mL
needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), for use with 250μL-10mL syringe
別名:
ハミルトンRNシリンジ用® ニードル、丸先端
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
ニードルサイズ
22 ga
詳細
blunt tip (stainless steel)
特徴
blunt tip (point style 3)
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Hamilton 7780-04
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
250-10000 μL
適合性
for use with 250μL-10mL syringe
for use with Rheodyne Injection Valve
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
pK6ニードル22ga 2in Pt3 250μL-10mLの90°針先は面取りおよび研磨で丸めてあるので、バルブのローターシールや固定面を傷つけません。液体のピペット操作にも使用できます。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)