物質
bevel tip stainless steel needle
ニードルサイズ
22s ga
特徴
bevel tip (point style 2)
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Hamilton 7758-03
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
2.5-100 μL
適合性
for use with 2.5μL-100μL syringe
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton® needles for RN syringes are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック