Merck
19154-U
6本入りニードル, 22 ga, 2インチ, Pt 5, 250 μL~10 mL
needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.), stainless steel needle, volume 250-10000 μL, pkg of 6 ea
別名:
pk6 Needles 22 ga 2in Pt5 250uL-10mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
cone tip needle
stainless steel needle
ニードルサイズ
22 ga
詳細
cone tip, side port
特徴
removable needle cone tip (side port)
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Hamilton 7784-02
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
250-10000 μL
適合性
for use with 205μL-10mL syringe
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5 are cone-tip needles equipped with side-port holes. Liquid samples can be filled and dispensed through the side hole, and septum damage is minimized by the solid domed tip.
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)