Merck
19151-U
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), volume 250-10000 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
cone tip stainless steel needle
ニードルサイズ
22s ga
特徴
removable needle cone tip (side port)
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
Hamilton 7784-01
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
250-10000 μL
適合性
for use with 250μL-10mL syringe
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)