メーカー/製品名
Hamilton 76620
包装
1 ea of
詳細
GCシリンジ専用に作られています。
FIDジェットやシリンジ針などの小口径オリフィスのクリーニングに最適です。このキットには、70 mLのボトル1本(700 mLのクリーニング液作成用)、5種類のサイズ(外径0.076~0.306 mm)それぞれ10本のワイヤー、および取扱説明書が含まれます。
保管中のワイヤーの損傷を防止する、再使用可能な箱に包装されています。
クリーニング用ワイヤー(外径)。針ゲージのクリーニングに使用します
0.089 mm 26s, 31-33
0.126 mm 22s, 25s, 28-30
0.167 mm 27
0.207 mm 24-26 mm
0.306 mm 22, 23以上
FIDジェットやシリンジ針などの小口径オリフィスのクリーニングに最適です。このキットには、70 mLのボトル1本(700 mLのクリーニング液作成用)、5種類のサイズ(外径0.076~0.306 mm)それぞれ10本のワイヤー、および取扱説明書が含まれます。
保管中のワイヤーの損傷を防止する、再使用可能な箱に包装されています。
クリーニング用ワイヤー(外径)。針ゲージのクリーニングに使用します
0.089 mm 26s, 31-33
0.126 mm 22s, 25s, 28-30
0.167 mm 27
0.207 mm 24-26 mm
0.306 mm 22, 23以上
アプリケーション
Needle Cleaning Kit may be used as first aid kit for syringe to insure its accuracy and prolonged life.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Jan Code
21578:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Analytical chemists at the launch pad.
Analytical Chemistry, 49.3, 322A-326A (1977)
プロトコル
Syringes are precision instruments and need care. Learn to correctly inspect, use, unclog, handle, clean and store them to ensure good accuracy, reproducibility, and lifetime.