Merck
28635-U
Hamilton® 1710N syringe
1710N Slim Line, volume 100 μL, needle size 22 ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
glass body
ニードルサイズ
22 ga (blunt tip)
詳細
gastight
特徴
point style blunt tip
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 203235
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
100 μL
適合性
for use with CTC HTS PAL Instruments (HPLC Sampling)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)