物質
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
ニードルサイズ
22 ga (cone tip, side-port)
特徴
needle type LTN (fixed)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 81343
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)