Merck
29638-U
SGE Gas Tight Syringe, Fixed Needle
1MDF-GT-1ML, volume 1000 μL, needle size 22 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.72 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
bevel tip stainless steel needle
ニードルサイズ
22 ga
特徴
point style 2
syringe type F (fixed needle)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 008102
ニードルL × 外径
50 mm × 0.72 mm
容量
1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SGE gas tight syringe is made of borosilicate glass and PTFE plunger tips. It features a fixed needle with bevel tip, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)