物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
25 ga
特徴
needle type LTN (fixed)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 006200
ニードルL × 外径
50 mm × 0.50 mm
容量
250 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- SGE gas tight syringe with fixed needle (volume 250 μL, needle size 25 ga (bevel tip), needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm), Model: 250F-GT.
- Made of borosilicate glass material, PTFE plunger tips, and KEL-F Luer cones.
- Autoclavable syringes but the plunger must be removed.
- Contains an interference fit between the plunger tip and the barrel that enhances the gas sealing properties of the syringe.
- Maximum inertness for liquid or gas samples.
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
26260-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック