安全性情報
21965-U
SGE社ガスタイトシリンジ, ルアーロック型
5MDR-LL-GT, volume 5 mL, needle size (not included)
別名:
シリンジ, SGE社製, 5 mL, ガスタイト ルアーロック, 1本入り
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
物質
glass syringe
ニードルサイズ
(not included)
特徴
needle type Luer lock
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
SGE 008760
容量
5 mL
WGK
WGK 3
Jan Code
21965-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)