Merck
26272
SGE Needles for luer lock syringes
needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm, point style, 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
23 ga
詳細
NLL-7/23
特徴
point style 2
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
SGE 39807
ニードルL × 外径
70 mm × 0.63 mm
フィッティング
luer lock
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SGE Needles for luer lock syringes (needle size 23 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.63 mm, point style, 2) are bevel tip needles, designed for optimum septum penetration and to prevent septum coring.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)