Merck
55049
RheBuild®キット
for use with 7725/7725i/7726
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
適合性
for use with 7725/7725i/7726
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本キットには、Rheodyneインジェクタ-の修理に必要なツ-ルと部品がすべて揃っています。含まれている部品は、最も損傷、磨耗、紛失しやすいものです。フロントロ-ディングインジェクタ-用キットの内容:ロ-タ-シ-ル、ステイタ-フェ-スアセンブリ-、アイソレ-ションシ-ル、ニ-ドルガイド、ニ-ドルポ-トクリ-ナ-、ヘックスキ-2個、取扱説明書、ミニマニュアル部品はバルブモデルにより異なります。
おすすめ製品
HPLCあるいはLC-MS分析に理想的なリクロピュア試薬が見つかります
法的情報
RheBuild is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
HPLCの一般的なトラブルを特定、解決し、カラムの性能を回復させます。