Merck
54432
Rheodyne®モデル9725インジェクター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
特徴
manual
number of ports 6
positions 2
パラメーター
5000 psi max. pressure
詳細
モデル9725インジェクターは、生体分子のHPLC精製および軟質ゲルLC精製の両方に最適です。この6-ポート型ロータリーインジェクターの性能はモデル7725インジェクターと同等ですが、金属はサンプルに接触しません。モデル9725は特許を取得したMake-Before-Breakデザインを採用しています(カタログ番号57620-Uをご覧ください)。
内径 0.25 mmの流路により、内径の小さなカラムを使用した場合はサンプル拡散量が少ないですが、これよりも内径の大きな分析用カラム、分取用カラムに用いる流速では過剰な流れ抵抗を防止します。Rheodyne HPTフィッティングおよび高圧用PEEKチューブをご使用ください。モデル9725iには位置検知スイッチが付属します。
20 μLのPEEK製サンプルループ、Tefzel®製ローターシール、全ポートのフィッティング、22ゲージのルアーハブニードル、ニードルポートクリーナー、Tefzel製廃液チューブ2本、レンチ、取り付けねじ、取扱説明書が付属します。
その他のサンプルループは別売りです。
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)