Merck
58920-U
Supelco
Rheodyne®モデル7000流路切替バルブ
別名:
Rheodyne 7000 バルブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115854
eCl@ss:
42079206
NACRES:
SB.51
特徴
number of ports 6
positions 2
品質水準
詳細
カラム選択、試料の精製や濃縮、カラムのプログラム、バックフラッシュ、その他流路切替操作用に設計されています。二位置ロ-タ-を介して6個の周辺機器用ポ-ト(中央ポ-トなし)に接続します。低容量の流路(内径0.6 mm)のため、カラムスイッチング分析に影響する可能性のあるデッドボリュ-ムが最小限に抑えられています。耐圧は、出荷時設定5000 psi(350 kg/cm2)ですが、7000 psi(490 kg/cm2)まで調節が可能です。
平面シ-ルのため、調節が簡単です。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想なLiChropur試薬を見つけてください。
法的情報
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)