安全性情報
24447
SGE Needles for RN syringes
volume 25-500 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.50 mm
別名:
REPL.NEEDLE N25/500-5, PK5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
25 ga
詳細
N25/500-5
replacement needles
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
SGE 038110
ニードルL × 外径
50 mm × 0.50 mm
容量
25-500 μL
適合性
for use with SGE 25R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)