安全性情報
20739
Hamilton®シリンジ、700シリーズ、固定針
750N, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
別名:
Hamilton®シリンジ750N 500μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
物質
stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
22 ga (bevel tip)
特徴
needle type N (cemented needle)
point style 2
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80800
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
0.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton®シリンジの1タイプとして、GC分析でのガス交換を最小にできる気密タイプが用意されています。このタイプを使用すれば、より正確な体積を注入することができます。プランジャーは極めて優れています。
アプリケーション
このシリンジは、「ドープ炎」システムが生成する高温ガス流へ流量を管理しながら燃料を注入し、相流拡散炎のすす生成を測定する目的で使用されています(この方法により、制御された蒸発器ミキサーの損傷を予防することができます)。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Investigation of the effect of molecular structure on sooting tendency in laminar diffusion flames at elevated pressure.
Zhou, Lei, et al.
Combustion and Flame, 161.10, 2669-2677 (2014)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)