安全性情報
24537
Hamilton®シリンジ、700シリーズ、固定針型、PT#5
750N, volume 500 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
cone tip stainless steel needle (point style 5)
ニードルサイズ
22 ga
特徴
needle type N (cemented needle)
point style 5
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80839
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
500 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)