Merck
20690-U
Hamilton® GASTIGHT®シリンジ、1700シリーズ
1750LTN, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
別名:
1700 Series TM=["GASTIGHT"] Syringe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
物質
PTFE plunger tip
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
ニードルサイズ
22 ga (bevel tip)
詳細
Gastight®
特徴
needle type LTN (cemented)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 81217
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
0.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Macro to nano: a simple method for transporting cultured cells from milliliter scale to nanoliter scale: This study highlights a technique for transitioning cell cultures from larger to smaller scales using precision equipment such as the Hamilton GASTIGHT syringe, showcasing its critical role in maintaining accuracy and sterility during the process (Seale KT, Faley SL, Chamberlain J, Wikswo JP Jr, 2010).
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)