安全性情報
24586
Hamilton® GASTIGHT®シリンジ、1700シリーズ
1702N, volume 25 μL, needle size 22s ga (side-port), needle L 51 mm (2 in.)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
PTFE plunger tip
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
ニードルサイズ
22s ga (side-port)
詳細
Gastight®
特徴
needle type N (cemented)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80239
ニードル長
51 mm (2 in.)
容量
25 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
プロトコル
Simplify your thermal desorption-based terpenes sample collection in air. Learn more about their profiling, odor measurement, industrial hygiene, and environmental emissions.