安全性情報
24530
Hamilton®シリンジ、ルアーチップ
701LT, volume 10 μL, needle size (not included)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
glass body
ニードルサイズ
(not included)
特徴
without needle Luer tip
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80301
ニードル長
, n/a
容量
10 μL
適合性
for use with Hamilton 701LT (Luer tip)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
0.5 μLから500 μLまでの量の分注にはルアーチップ型Hamilton®シリンジが適しています。クロマトグラフィー用PTFE針の取付に適したすりガラス製のルアーチップを備えています。
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Guy, Jeffrey S.
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192-192 (2012)