Merck
Z567752
Qチューブガラス製プレッシャーチューブ
volume 35 mL, heavy-wall
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
メーカー/製品名
Q Labtech
パラメーター
500 psi pressure at 90 °C
容量
35 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)