Merck
Z742418
Q-Tube Pressure Monitor
35 SS, pack of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.51
物質
316 stainless steel adapter
PTFE sleeve
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Q Labtech 100-PRMSET-35SS
パラメーター
180 psi max. pressure
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The parts with direct chemical contact are made of 316 stainless steel, PTFE, Simriz, or glass.
Pressure Monitor Set-35-SS/100-PRMSET-N35SS contains all items needed for immediate use (316 stainless steel Adapter and matched PTFE sleeve, 1 pressure gauge, 1 pressure tube-35 mL, 10 Septa-35 mL-180 psi, etc.).
法的情報
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)