Merck
Z567744
QチューブおよびQianCap用PTFE/シリコンセプタム
Septa 35 mL Low
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
メーカー/製品名
Q Labtech 100-0SEPTA-035
パラメーター
120 psi max. pressure
直径×厚み
30.2 mm × 2.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This disposable septa is made of blue PTFE face and white silicone backing. The blue PTFE liner has excellent chemical resistance and silicon backing has reseal ability. It fits on Q-Tube-12mL, QianCap-15 and 25. Using other septa may cause explosion.
法的情報
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)