製品種目
BioXtra
品質水準
アッセイ
≥99.95%
形状
powder or crystals
不純物
<0.005% Insoluble matter
<0.005% Phosphorus (P)
pH
4
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): <0.003%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Al: <0.0005%
Ca: <0.005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
SMILES記法
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- 長期安定性
- 誘電特性を発揮します
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P1088-BULK:
P1088-VAR:
P1088-100G:
P1088-500G:
この製品を見ている人はこちらもチェック