Merck
NIST2185
フタル酸カリウム, 一塩基酸
NIST® SRM® 2185, pD standard
別名:
KHP, フタル酸 一カリウム塩, フタル酸水素カリウム, 重フタル酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCC6H4COOK
CAS番号:
分子量:
204.22
Beilstein:
3637128
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
認証
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
形状
crystals
包装
pkg of 60 g
メーカー/製品名
NIST®
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
The Standard Reference Material (SRM) is primarily intended for use in the preparation of buffer solutions for the calibration of electrodes in pH measurement systems.
特徴および利点
Instructions for use and storage are provided on the NIST certificate.
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Potassium Hydrogen Phthalate
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
Jan Code
NIST2185:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.