グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
99.95-100.05% dry basis
形状
crystals
品質
acidimetric standard
不純物
≤0.002% S compounds
≤0.003% Cl compounds
≤0.005% insolubles
pH
4.00-4.02 (25.0 °C±0.2 °C, 0.05 M)
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI Key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
179922-6X500G:
179922-500G:
179922-5G:
179922-1KG:
179922-100G:
179922-BULK:
179922-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)