Merck
NIST136F
二クロム酸カリウム
NIST® SRM® 136f, oxidimetric standard
別名:
重クロム酸カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2Cr2O7
CAS番号:
分子量:
294.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 60 g
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
titration: suitable
mp
398 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI Key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is certified as a chemical of known assay for use as a primary oxidimetric standard. A unit of SRM 136F consists of 60 g of highly purified potassium dichromate (K2Cr2O7) in a clear glass bottle. The certification of SRM 136f is valid, within the measurement uncertainties specified, provided the SRM is handled and stored in accordance with the instructions given under “Instructions for Use” in the certificate.
SRM 136F_CERT
SRM 136F_SDS
アプリケーション
This Standard Reference Material (SRM 136F) is intended for use as a primary oxidimetric standard.
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Potassium Dichromate (K2Cr2O7)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Cardio-vascular system, Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
重クロム酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST136F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)