Merck
NIST999C
Potassium chloride
Primary Standard, NIST® SRM®
別名:
Potassium chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
KCl
CAS番号:
分子量:
74.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
product name
塩化カリウム, NIST®SRM®
形状
powder
包装
pkg of 30 g
メーカー/製品名
NIST®
mp
770 °C (lit.)
密度
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
general analytical
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as an analytical standard of known potassium (K) and chloride (Cl?) content. This lot of potassium chloride (KCl) was prepared to ensure a material of high purity and homogeneity and has been assayed after drying at 500 °C. A unit of SRM 999c consists of a single glass bottle containing 30 g of the material.
SRM 999C_cert
SRM 999C_SDS
アプリケーション
リン酸緩衝生理食塩水の調製及びタンパク質の抽出や可溶化に用いられます。
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Potassium (K), Chlorine (Cl), Potassium chloride (KCl)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Bromine (Br), Alkalinity (as KOH), Aluminum (Al), Calcium (Ca), Fluorine (F), Sodium (Na), Rubidium (Rb), Sulfur (S), Silicon (Si)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
NIST999C:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Explore the tests integral to the instrument qualification process for ion chromatography instruments. Learn about the effectiveness of a pre-packaged IQ/OQ/PQ kit, featuring six certified bromide standard solutions for comprehensive IC instrument qualification tests.