蒸気圧
2.6 mmHg ( 20 °C)
包装
pkg of 100 g
メーカー/製品名
NIST®
mp
160 °C (dec.) (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI Key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is certified as a chemical of known assay and is intended for use as a primary acidimetric standard. The SRM consists of highly purified boric acid (H3BO3) in a 100 g bottle. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 973_cert
SRM 973_SDS
SRM 973_cert
SRM 973_SDS
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Boric Acid
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Boric Acid
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST973:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック