詳細
ASTMメソッドD445およびD2515用のチューブを使用すると、動粘度を得ることができきます。粘度は、±0.2%の精度で迅速かつ簡便に測定できます。
約7mLのサンプルが必要です。キャリブレーションの証明書付きです。
約7mLのサンプルが必要です。キャリブレーションの証明書付きです。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)