Merck
28521-U
Supelco
ATIS Adsorbent Tube Injector System 230V
別名:
ATIS Injector System
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
詳細
Supelco製ATISは吸着チュ-ブへのサンプル添加装置です。ATISでは、瞬間気化技術を用いて、気化させたサンプルを不活性ガスの連続流に送り込みます。このガスによりサンプルは吸着チューブへと運ばれます。ATISのサンプル流路材質はガラスおよびステンレスです。キャリブレーションスタンダードは、シリンジを用いて、加熱されたインジェクションガラス容器の中央にあるセプタム(交換可能)に通して注入され、そこで加熱されます。
特徴および利点
  • 較正基準を吸着チューブに注入して、使用中の分析システムを較正します。
  • 試料を採取する前または採取した後で、サロゲートとシステムモニター用化合物を吸着チューブ上に注入します。
  • 分析前にチューブから水分を除去します(ドライパージ)。
  • ATISの出口にエア捕集用バッグを接続し、較正標準を気化させてから完全に気化されたことを確認します。
ATISは外径1/4インチまたは6 mmの熱脱離チューブを接続できます。さまざまな溶媒脱離チューブを接続するためのルアー/ホースバーブアダプターが含まれています。ATISの温度範囲は室温~120°Cです。
流速の範囲は 0~100 mL/分です。ATISには、必要なすべての接続金具、チューブとともにガラス製注入器、オン/オフ弁付き定流量調整器、熱源、スペアパーツが含まれています。それを、調圧された窒素またはヘリウム源に配管して適切な電源につなぐだけです。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Discover our new Carbotrap® T420 tube, designed for precise terpene air sampling in the cannabis and hemp industry. Monitor terpenes in cultivation environments, even in high humidity, with reproducible sample recovery. Elevate your analysis with the latest in terpene sampling technology.
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoring表示を増やす