Merck
Z167541
Sigma-Aldrich
滴下漏斗、Aldrich® ガラスキット
capacity 50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
キャパシティ
50 mL
詳細
50mL, with PTFE stopcock and ST/NS: 14/20 screw-thread joints.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)