Merck
Z548758
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel with pressure-equalization arm
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
別名:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS24/40
H
305 mm
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)