物質
colorless tube
詳細
Wilmad tube with Bruker SampleJet caps
特徴
cap
neck thread push fit
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Wilmad WG-3000-7-SJ
パラメーター
600 MHz frequency
L
178 mm
外径
3.0 mm
キャンバー
60 μm
チューブ直径
3 mm
壁厚
0.43 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Wilmad NMR tubes with authentic Bruker® SampleJet™ caps without code, up to 600 MHz. Do not use with ceramic spinners.
法的情報
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
SampleJet is a trademark of Bruker-Physik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)