詳細
パスツールピペットは、ソーダ石灰ガラス(ISO 7712)製で、細長い形状が特徴です。ピペットの先端は、綿栓を挿入できるようにくびれた形状に特別に設計されています。
ソーダ石灰ガラス(ISO7712)。長く引き伸ばされたキャピラリーチップ。綿プラグ用の狭窄を有する吸入端部。
アプリケーション
パスツールピペットは以下のような用途で使用されています:
- 農業における農薬散布が地下水の水質に与える影響を研究するためのサンプル濃縮プロセスにおいて、上澄みを高速液体クロマトグラフィー(HPLC)バイアルに移すため。
- 真空補助蒸発によるサンプル調製中の濃縮と移送の調整プロセスにおいて。
- GC サンプル調製用のシリカまたはセライトで充填したカラムの準備のため。
その他情報
BR26535(インド)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Water research, 196, 116994-116994 (2021-03-28)
Groundwater is a major drinking water resource but its quality with regard to organic micropollutants (MPs) is insufficiently assessed. Therefore, we aimed to investigate Swiss groundwater more comprehensively using liquid chromatography high-resolution tandem mass spectrometry (LC-HRMS/MS). First, samples from 60
Application of a robustness screen for the evaluation of synthetic organic methodology
Journal of Separation Science, 9(6), 1348-1353 (2014)
Water research, 165, 114972-114972 (2019-08-27)
Groundwater is a major drinking water resource, but its quality is threatened by a broad variety of anthropogenic micropollutants (MPs), originating from agriculture, industry, or households, and undergoing various transformation processes during subsurface passage. To determine a worst-case impact of
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.