Merck
BR747765
BRAND®ピペット
withdraw volume 2 mL (including bulb), graduations, 0.5 mL, drop quantity 22 - 26 per mL
別名:
パスツールピペット, ピペット, プラスチック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
物質
PE-LD
無菌性
non-sterile
特徴
graduations 0.5 mL
包装
pkg of 500 ea
メーカー/製品名
BRAND 747765
withdraw volume measuring range
2 mL (including bulb)
L
153 mm
キャパシティ
2.0 mL
チップ外径
3.3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
使い切り商品。非常に優れた再現性がある1 mLあたりの滴下数。小分けに理想的。充填状態で急速冷凍したり、先端をヒートシールして密閉容器に変えることができます。一体型のピペッティングバルブは容易に押し込めるので、頻繁なピペット操作による疲労を最小限に抑えます。
参考:ガスまたはγ-照射により滅菌できます。
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1