Merck
S2771
外科用メス替刃
No. 11
別名:
Surgical Scalpel Blades
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
物質
steel (carbon)
無菌性
non-sterile
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
外科用メス替刃は、以下の用途に使用されています:
  • オルガノイドの生成用
  • げっ歯類側坐核(NAc)のマイクロダイセクションの手動での実行
  • 胎児脳サンプルのトリミング
包装
個別包装。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)