Merck
Z676225
マイクロカッティングツールセット
for microscopy scale applications
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
詳細
第一級の硬度をもつ特殊鋼製です。顕微鏡スケールの用途に必要な緻密な公差で、先端部が精密に研削され、ラップ仕上げされ、研摩されています。8種類のチップは、シャンクサイズが0.50 mm(0.020インチ)で、アルマイト製のコーン状ツールに取り付けられます。 アルマイトハンドルにしっかりとネジで固定されます。
内容:
ハードウッドの保管ケース
アルマイトハンドル
マイクロエングレーバー、三角
マイクロチゼル
マイクロスペード
マイクロナイフ、20°
マイクロナイフ、45°
マイクロエングレーバー、長円形
マイクロカーバイドスクライバー、5 mm丸刃
マイクロスクレーパー、三角
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)