物質
low-density polyethylene
詳細
drop quantity 70 per mL
無菌性
non-sterile
特徴
graduations 0.25 mL
包装
pack of 500
pkg of 500 ea
メーカー/製品名
BRAND 747775
withdraw volume measuring range
5.5 mL (including bulb)
L
150 mm
キャパシティ
1 mL
チップ外径
1.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
使い切り商品。非常に優れた再現性がある1 mLあたりの滴下数。小分けに理想的。充填状態で急速冷凍したり、先端をヒートシールして密閉容器に変えることができます。一体型のピペッティングバルブは容易に押し込めるので、頻繁なピペット操作による疲労を最小限に抑えます。
参考:ガスまたはγ-照射により滅菌できます。
参考:ガスまたはγ-照射により滅菌できます。
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック