Merck
Z255688
Sigma-Aldrich
NMRチューブ用ピペット
tip L 9 in.
別名:
extended tip pipette
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
SB.32
物質
glass
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
包装
pack of 100 ea
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Wilmad 803A
チップL
9 in.
チューブ類外径
~3 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • NMRチューブ用ピペットは、NMRチューブ、ロングネックメスフラスコ、クロマトグラフィー用カラムにおいて液体サンプルを採取・添加するのに理想的です。
  • 高品質の透明なホウケイ酸ガラスから製造されています。
  • チューブはほとんどの溶媒に耐性です。
  • ピペットデザインにより最適な生成物の回収が促進され、サンプルの損失を防止します。
NMRチュ-ブ内のサンプルを回収・添加するためのロングチップNMRピペットです。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1