物質
colorless tube
glass tube
特徴
neck thread push fit
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Norell 508-UP-7
パラメーター
500 MHz frequency
L
7 in.
外径 × 内径
5 mm × 4.2 mm
キャンバー
±0.013 mm
同心性
±0.005 mm
チューブ直径
5 mm
壁厚
0.77 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Norell®標準シリーズNMRチューブは、チューブ壁および底のばらつきをなくすために再設計されました。これにより、シミング時間とサンプル再現性が改善されています。ASTMタイプ1クラスBガラスから製造された、または一般にN-51Aと呼ばれるこれらのNMRチューブは、自動サンプリングシステムおよびハイスループットNMR分光法用に設計されています。
特徴および利点
- NMRチューブ底は一様に半球状で一貫しています。
- ルーチンNMRに適しています。
- 温度勾配のない室温で理想的です。
- チューブの均一な壁厚により、チューブおよびロット間の同心度が強化されます。
- 丸底を製造していますが、要望に応じて平底も利用できます。
- 要望に応じてどのような長さのNMRチューブも提供できます。
法的情報
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.
Standard Series is a trademark of Norell, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック