Merck
Z569437
Wilmad® 同軸インサート、セット
inner tube O.D. × I.D. 3.3 mm × 2.34 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121705
NACRES:
SB.32
詳細
set includes insert and spacer
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Wilmad 517-COMPLETE
内部管外径 × 内径
3.3 mm × 2.34 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The coaxial set is recommended for high field experiments under 600 MHz.
Features:
  • Switch between three unique sample ratios during external referencing experiments
  • Ideal for variable temperature experiments as materials is the same between the tubes and spacer
  • In the complete set the insert and outer tube are fused together at the bottom
法的情報
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2