メーカー/製品名
Wilmad WGS-5BL
ステムL
50 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
全ガラス製の精密構造により、実質的にすべてのサイドバンドが除去されています。温度が変動する実験では、PTFEインサートよりも優れています。インサート上部はNMRチューブの外縁部にピッタリと篏合します;2mm O.D.インサートのステムは0.013mmでまっすぐに保持されます。インサートは5mm O.D.×7 in. L薄壁NMRチューブ専用としてご使用ください。インサートには密閉キャップが付属します。
同軸インサートは、外部参照とロッキング、分子相互作用の研究、磁化率の決定に適用されます。
外側のチューブは磁界の強さに応じて、別途注文する必要があります。
同軸インサートは、外部参照とロッキング、分子相互作用の研究、磁化率の決定に適用されます。
外側のチューブは磁界の強さに応じて、別途注文する必要があります。
法的情報
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 15(4), 543-548 (2014-02-13)
A variety of enzymes are activated by the binding of potassium ions. The potassium binding sites of these enzymes are very specific, but ammonium ions can often replace potassium ions in vitro because of their similar ionic radii. In these