Merck
S-015
Supelco
シロリムス 溶液
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
ラパマイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C51H79NO13
CAS番号:
分子量:
914.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
SMILES記法
CO[C@@H]1C[C@@H](CC[C@H]1O)C[C@H](C)[C@@H]2CC(=O)[C@H](C)C=C(C)[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C[C@H](C)\C=C\C=C\C=C(C)[C@H](C[C@@H]3CC[C@@H](C)[C@@](O)(O3)C(=O)C(=O)N4CCCC[C@H]4C(=O)O2)OC
InChI
1S/C51H79NO13/c1-30-16-12-11-13-17-31(2)42(61-8)28-38-21-19-36(7)51(60,65-38)48(57)49(58)52-23-15-14-18-39(52)50(59)64-43(33(4)26-37-20-22-40(53)44(27-37)62-9)29-41(54)32(3)25-35(6)46(56)47(63-10)45(55)34(5)24-30/h11-13,16-17,25,30,32-34,36-40,42-44,46-47,53,56,60H,14-15,18-24,26-29H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,31-17+,35-25+/t30-,32-,33-,34-,36-,37+,38+,39+,40-,42+,43+,44-,46-,47+,51-/m1/s1
InChI Key
QFJCIRLUMZQUOT-HPLJOQBZSA-N
遺伝子情報
human ... FKBP1A(2280)
詳細
このCertified Spiking Solution®は、治療薬モニタリングアッセイなどの臨床および診断検査における重要な定量用途に適しており、患者の投薬量が狭い治療域内に保たれるようにします。 Snap-N-Spike®(スナップ-N-スパイク)フォーマットにより、ラボではシロリムスなどの有害物質の秤量作業をなくすことができるため、急性毒性粉末の取扱いに関連する職業性ばく露の危険性が大幅に低減し、使用直前に選択したマトリックスにスパイクできるようになります。
ラパマイシンとしても知られるシロリムスは、天然の疎水性マクロライド群に属し、免疫抑制薬として広く使用されています。免疫抑制作用の他に、抗真菌、抗カンジダ、抗腫瘍、抗増殖作用も示します。シロリムスはStreptomyces hygroscopicus細菌によって産生され、哺乳類ラパマイシン標的(mTOR)阻害薬として作用します。サイトカインおよび抗原に応答して、Tリンパ球の活性化および増殖を阻害することによって作用します。
アプリケーション
本認証標準物質(CRM)溶液は、以下の用途にも使用できます:
  • マイクロ流体オープンインターフェースを介したバイオ固相微量抽出と質量分析(Bio-SPME-MOI-MS/MS)による、全血サンプル中のシロリムス、タクロリムス、エベロリムス、シクロスポリンAの多成分一斉分析
  • 全血サンプル中の免疫抑制薬―シクロスポリンA、タクロリムス、シロリムス、エベロリムスを測定するための高速液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(HPLC-MS/MS)法の開発と検証
  • 液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LC-MS/MS)およびサンプル調製に単一のタンパク質沈殿工程を使用した、ブタ全血および肺組織サンプル中のシロリムスの測定
  • 液体クロマトグラフィー法とタンデム質量分析によるシロリムス、シクロスポリンA、タクロリムス、エベロリムスの定量のための元移植患者由来の血液サンプルの分析。液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(LC-MS/MS)による、紙ディスク上の乾燥マトリックス(DMPD)中のシロリムス、シクロスポリンA、エベロリムスの推定。
特徴および利点
  • ISO/IEC 17025およびISO 17034認証下で十分に特性評価済み
  • 安定性、均一性、濃度の正確性、不確実性、トレーサビリティに関するデータが記載された包括的な分析証明書(CoA)を添付
  • 正確性および有効期間を保証するために、リアルタイム安定性試験により厳密な試験を実施
  • 不確実性を最小限に抑えるために、適切な精密天秤を用いた重量測定により調製
  • 長期保存用アンプルにはアルゴン下でフレーム密閉
  • ラボでの効率を改善するため利便性の高いDEA免除フォーマットでご用意
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S-015-1ML:4548173319582
S-015-CC:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Young Joo Shin et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 54(7), 4452-4458 (2013-05-30)
To investigate the protective effect of rapamycin against alkali burn-induced corneal damage in mice. BALB/c mice were treated with 0.1 N NaOH to the cornea for 30 seconds. Corneal neovascularization and opacity were clinically evaluated at 1, 2, and 4
Benjamin Albert et al.
The Journal of cell biology, 202(2), 201-210 (2013-07-24)
Chromosomes architecture is viewed as a key component of gene regulation, but principles of chromosomal folding remain elusive. Here we used high-throughput live cell microscopy to characterize the conformation and dynamics of the longest chromosome of Saccharomyces cerevisiae (XII). Chromosome
Combination of rapamycin and imatinib in treating refractory chronic myeloid leukemia myeloid blast crisis:a case report(025B3;).
Jing Xie et al.
Chinese medical sciences journal = Chung-kuo i hsueh k'o hsueh tsa chih, 28(2), 127-128 (2013-06-29)
M A Beigh et al.
Journal of biological regulators and homeostatic agents, 27(2), 399-408 (2013-07-09)
S6K1 regulation associates a central role with dynamics of sequential phosphorylations at the hydrophobic motif (T412) and activation loop (T252) of the enzyme, such that the hydrophobic motif phosphorylation supposedly brought about by mTOR- kinase, primes the enzyme for PDK1
Mario Campone et al.
European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 49(12), 2621-2632 (2013-06-06)
Everolimus (EVE; an inhibitor of mammalian target of rapamycin [mTOR]) enhances treatment options for postmenopausal women with hormone-receptor-positive (HR(+)), human epidermal growth factor receptor-2-negative (HER2(-)) advanced breast cancer (ABC) who progress on a non-steroidal aromatase inhibitor (NSAI). This is especially