Merck
S-023
Supelco
Sirolimus-D3 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C51H76D3NO13
CAS番号:
分子量:
917.19
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
A stable-labeled internal standard for the immunosuppressant sirolimus, an immunosuppressant and narrow therapeutic index drug used to prevent rejection in organ transplantation. This ertified calibration material is suitable for critical quantitative LC-MS/MS applications in clinical and diagnostic testing such as therapeutic drug monitoring assays to ensure patients remain within the drug′s narrow therapeutic range.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S-023-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)