Merck
514071
Sigma-Aldrich
酒石酸銅(II) 水和物
99.9% trace metals basis
別名:
酒石酸銅塩, 銅酒石酸塩 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[-CH(OH)CO2]2Cu·xH2O
CAS番号:
分子量:
211.62 (anhydrous basis)
Beilstein:
4166088
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
99.9% trace metals basis
フォーム:
solid
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
solid
不純物
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
~275 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O.[Cu++].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.Cu.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+2;/p-2/t1-,2-;;/m1../s1
InChI Key
MAUZTCHAIPUZJB-OLXYHTOASA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
酒石酸銅は、アセチレンの重合化によるらせん状ポリアセチレン繊維の製造のための触媒として使用される可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
514071-BULK:
514071-VAR:
514071-50G:4548173942803
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Symmetric and helical growth of polyacetylene fibers over a single copper crystal derived from copper tartrate decomposition.
Qin Y, et al.
Organic Letters, 4(18), 3123-3125 (2002)