About This Item
99.0-101.0% (ACS specification)
おすすめの製品
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99%
99.0-101.0% (ACS specification)
フォーム
powder or chunks
不純物
≤0.002 meq/g water-soluble titr. base
≤0.005% oxidizers
≤0.015% insol. dil. HCl
pH
6.8 (37 °C, 3.67 g/L)
微量陰イオン
S2-: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.002%
微量陽イオン
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
Sr: ≤0.7%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES記法
[Ba++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI Key
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
- BaCO3とチタニア(TiO2)の混合物を用いた固相反応によるチタン酸バリウムの製造。
- NBC(ネオジム-バリウム-銅)セラミックスの製造における添加剤として。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
237108-4X2.5KG:4548173122250
237108-1KG:
237108-BULK:
237108-VAR:
237108-2.5KG:4548173122243
237108-500G:4548173122267