Merck
71539
Sigma-Aldrich
ギ酸ナトリウム
BioUltra, ≥99.0% (NT)
別名:
ギ酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOONa
CAS番号:
分子量:
68.01
Beilstein:
3595134
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
39021901
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品種目
BioUltra
品質水準
アッセイ
≥99.0% (NT)
形状
crystals
不純物
insoluble matter, passes filter test
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
259-262 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES記法
[Na+].[O-]C=O
InChI
1S/CH2O2.Na/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
InChI Key
HLBBKKJFGFRGMU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • CdS ナノシート上での光触媒的還元性カップリング反応における水素結合媒介による C-N または C=N 結合の形成:この研究では、光触媒プロセスにおける還元剤としてのギ酸ナトリウムの応用に焦点を当て、合成化学に不可欠な、重要な化学結合の形成を促進し、それによりグリーンケミストリーの応用への道筋を示しています(Zhang et al., 2024)。
  • プロテオミクス解析により明らかになった Bacillus megaterium Y-4 における Pd(II)の還元メカニズム:この研究では、バイオレメディエーション研究において、パラジウムイオンを還元する電子供与体としてギ酸ナトリウムを使用し、環境浄化や廃棄物からの有価金属回収におけるその有用性を実証しています(Li et al., 2024)。
  • 水性ギ酸脱水素反応における、担持パラジウム系触媒の電位速度相関:水素貯蔵および燃料電池用途に重要な、ギ酸の効率的変換のためのパラジウム系触媒の触媒性能向上における、ギ酸ナトリウムの役割を調査しました(Takanabe et al., 2024)。
  • 添加剤を介した ZIF-8 フィラーの in situ 形成による非対称混合マトリックス膜の、想定外に高いプロピレン/プロパン分離性能:実験的および計算科学的研究:特に石油化学産業におけるガス分離技術において大きな可能性を示す、新規混合マトリックス膜の合成を促進するギ酸ナトリウム′の効果を調査しています(Jeong et al., 2024)。
その他情報
クロストリジウムCl. thermoaceticum由来のギ酸デヒドロゲナ-ゼ(EC 1.2.1.43)の精製および分析;ポリエチレンイミン-セルロ-ス層でヌクレオチドをクロマトグラフィ-で分離するときの溶媒成分;ゾ-ン遠心分離のグラジエント作成用物質
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
71539-500G:
71539-VAR:
71539-1KG:
71539-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nucleoside diphosphokinase from Salmonella typhimurium.
J L Ingraham et al.
Methods in enzymology, 51, 371-375 (1978-01-01)
Jeffrey W Guthrie et al.
Methods (San Diego, Calif.), 38(4), 324-330 (2006-02-24)
Aptamers are short nucleic acid sequences that are used as ligands to bind their targets with high affinity. They are generated via the combinatorial chemistry procedure systematic evolution of ligands by exponential enrichment (SELEX). Aptamers have shown much promise towards
Formate dehydrogenase, a selenium--tungsten enzyme from Clostridium thermoaceticum.
L G Ljungdahl et al.
Methods in enzymology, 53, 360-372 (1978-01-01)
G.B. Cline et al.
Methods in Enzymology, 22, 168-168 (1971)
Sergey Zakharov et al.
Kidney international, 86(1), 199-207 (2014-03-14)
During an outbreak of methanol poisonings in the Czech Republic in 2012, we were able to study methanol and formate elimination half-lives during intermittent hemodialysis (IHD) and continuous veno-venous hemodialysis/hemodiafiltration (CVVHD/HDF) and the relative impact of dialysate and blood flow